Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pentafluorobenzyl prop-2-enoate
PC5537-1G PC5537-5G PC5537-250MG
APOSPC5537-1GEA 199 EUR
APOSPC5537-1G APOSPC5537-5G APOSPC5537-250MG
Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Pentafluorobenzyl acrylate
Formule: C₁₀H₅F₅O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042328
CAS nummer: 153614-61-0