4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC55374-1G PC55374-250MG
APOSPC55374-1GEA 658 EUR
APOSPC55374-1G APOSPC55374-250MG
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
4-Bromo-2-fluoro-1-(3,3,3-trifluoroprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₃BrF₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 2137951-06-3