2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 818 EUR
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11858603
CAS nummer: 1064652-41-0