1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC55631-1G
PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA
847
EUR
APOSPC55631-1G
APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formule:
C₈H₅ClF₃NO MW: 223.58 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10696225 CAS nummer: 944900-15-6 |