Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 474 EUR
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formule: C₆F₁₄
Kookpunt: 57…59 °C
Dichtheid: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784184
CAS nummer: 354-96-1