1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxamide
PC5573-1G PC5573-500MG
APOSPC5573-1GEA 176 EUR
APOSPC5573-1G APOSPC5573-500MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03237056
CAS nummer: 465514-29-8