2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5577-25G
PC5577-5G
PC5577-1G
APOSPC5577-25GEA
836
EUR
APOSPC5577-25G
APOSPC5577-5G
APOSPC5577-1G
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate 98%
2-(Pentafluoropropenyl)pivalate
Formule:
C₈H₉F₅O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038873 CAS nummer: 885275-40-1 |