5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 912 EUR
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₅BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28897200
CAS nummer: 1980053-79-9