2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56022-1G PC56022-5G
APOSPC56022-1GEA 67.2 EUR
APOSPC56022-1G APOSPC56022-5G
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847292
CAS nummer: 1201597-23-0