2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 141 EUR
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09039179
CAS nummer: 276244-25-8
UN: 3261
ADR: 8,III