Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 111 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formule: C₉H₉FO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143295
CAS nummer: 1215074-49-9