4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 60.3 EUR
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683228
CAS nummer: 429683-46-5