4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC56037-1G PC56037-5G PC56037-250MG
APOSPC56037-1GEA 73 EUR
APOSPC56037-1G APOSPC56037-5G APOSPC56037-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11847046
CAS nummer: 486460-26-8