1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 1180 EUR
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₈F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19693145
CAS nummer: 1274902-10-1