5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 804 EUR
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18256209
CAS nummer: 859538-41-3