3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1230 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460315
CAS nummer: 1274903-38-6