2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56046-1G PC56046-250MG
APOSPC56046-1GEA 431 EUR
APOSPC56046-1G APOSPC56046-250MG
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527440
CAS nummer: 1197236-32-0