3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 271 EUR
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₂Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227182
CAS nummer: 109919-33-7