2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56058-1G PC56058-250MG PC56058-5G
APOSPC56058-1GEA 1320 EUR
APOSPC56058-1G APOSPC56058-250MG APOSPC56058-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₂F₈O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30746954
CAS nummer: 2149590-62-3