4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56063-1G PC56063-250MG PC56063-5G
APOSPC56063-1GEA 274 EUR
APOSPC56063-1G APOSPC56063-250MG APOSPC56063-5G
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
4-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190652
CAS nummer: 161952-62-1