3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 70.1 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29065960
CAS nummer: 1301739-15-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III