3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56069-1G PC56069-250MG
APOSPC56069-1GEA 676 EUR
APOSPC56069-1G APOSPC56069-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅F₃O₃S
MW: 238.184 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460320
CAS nummer: 1274904-33-4