2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 175 EUR
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Formule: C₆H₄BrFS
Kookpunt: 112…116 °C (35 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475473
CAS nummer: 55389-14-5