2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoro-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56079-1G PC56079-250MG
APOSPC56079-1GEA 1270 EUR
APOSPC56079-1G APOSPC56079-250MG
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₄F₆O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30830085
CAS nummer: 1335013-85-8