2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56086-5G PC56086-25G
APOSPC56086-5GEA 168 EUR
APOSPC56086-5G APOSPC56086-25G
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 95%
2-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene
Formule: C₆H₂BrClF₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11849939
CAS nummer: 1020198-58-6