2-(Difluoro)oxirane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA 1460 EUR
APOSPC56095-1G APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Formule: C₃H₄F₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22414151
CAS nummer: 503-10-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II