3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 548 EUR
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
MW: 268.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460318
CAS nummer: 1301739-14-9