2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56100-1G PC56100-250MG
APOSPC56100-1GEA 408 EUR
APOSPC56100-1G APOSPC56100-250MG
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
2-(Bromomethyl)-6-fluoropyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953532
CAS nummer: 100202-78-6