3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC56109-1G PC56109-250MG
APOSPC56109-1GEA 723 EUR
APOSPC56109-1G APOSPC56109-250MG
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₃IN
MW: 297.016 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12922961
CAS nummer: 691877-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III