trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56110-1G PC56110-250MG PC56110-5G
APOSPC56110-1GEA 408 EUR
APOSPC56110-1G APOSPC56110-250MG APOSPC56110-5G
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
trans-4,5-Difluoro-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₃H₂F₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536706
CAS nummer: 311810-76-1