3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3-Trifluoromethanesulphonylphenyl)ethanone
PC56111-1G PC56111-250MG
APOSPC56111-1GEA 490 EUR
APOSPC56111-1G APOSPC56111-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
3-(Trifluoromethylsulphonyl)acetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25460316
CAS nummer: 1100768-01-1