Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56115-1G PC56115-250MG
APOSPC56115-1GEA 979 EUR
APOSPC56115-1G APOSPC56115-250MG
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 2-bromo-5-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27927650
CAS nummer: 705279-03-4