Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 36.6 EUR
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28401975
CAS nummer: 1331943-86-2