Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56117-1G PC56117-250MG
APOSPC56117-1GEA 476 EUR
APOSPC56117-1G APOSPC56117-250MG
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₇F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399135
CAS nummer: 1261582-03-9