3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-[3-(trifluoromethylsulphonyl)phenyl]ethanone
PC56120-1G PC56120-250MG
APOSPC56120-1GEA 771 EUR
APOSPC56120-1G APOSPC56120-250MG
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]phenacyl bromide
Formule: C₉H₆BrF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31536707
CAS nummer: 2091023-46-8