Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56122-1G PC56122-250MG
APOSPC56122-1GEA 548 EUR
APOSPC56122-1G APOSPC56122-250MG
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 5-fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28799115
CAS nummer: 1804053-00-6