2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56123-1G PC56123-250MG
APOSPC56123-1GEA 51.2 EUR
APOSPC56123-1G APOSPC56123-250MG
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene 98%
2-Bromo-3,6-difluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28738282
CAS nummer: 1804402-94-5