4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56125-1G PC56125-250MG PC56125-5G
APOSPC56125-1GEA 110 EUR
APOSPC56125-1G APOSPC56125-250MG APOSPC56125-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24497448
CAS nummer: 913985-07-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable