2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56128-1G PC56128-5G
APOSPC56128-1GEA 139 EUR
APOSPC56128-1G APOSPC56128-5G
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
2-Bromo-4-fluoro-3-methyl-6-nitroanisole
Formule: C₈H₇BrFNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31543788
CAS nummer: 2187435-02-3