3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56132-1G PC56132-250MG
APOSPC56132-1GEA 476 EUR
APOSPC56132-1G APOSPC56132-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₉BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31543789
CAS nummer: 2187434-04-2