2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56135-1G PC56135-250MG PC56135-5G
APOSPC56135-1GEA 162 EUR
APOSPC56135-1G APOSPC56135-250MG APOSPC56135-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22551466
CAS nummer: 1211530-22-1