2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56138-1G PC56138-250MG
APOSPC56138-1GEA 436 EUR
APOSPC56138-1G APOSPC56138-250MG
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
2-Fluoro-4-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₆FNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23713127
CAS nummer: 1428234-71-2