2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Fluoropyridin-3-yl)hydrazine
PC56139-100MG PC56139-1G PC56139-250MG
APOSPC56139-100MGEA 199 EUR
APOSPC56139-100MG APOSPC56139-1G APOSPC56139-250MG
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
2-Fluoro-5-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
MW: 127.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11848415
CAS nummer: 940958-93-0