5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-nitrile
PC56140-1G PC56140-250MG
APOSPC56140-1GEA 292 EUR
APOSPC56140-1G APOSPC56140-250MG
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Fluoro-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₇H₂F₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28770505
CAS nummer: 1807303-10-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III