2-Fluoro-4-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56141-1G PC56141-5G PC56141-10G
APOSPC56141-1GEA 177 EUR
APOSPC56141-1G APOSPC56141-5G APOSPC56141-10G
2-Fluoro-4-iodophenol
2-Fluoro-4-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD11109769
CAS nummer: 2713-28-2