6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56142-1G PC56142-250MG
APOSPC56142-1GEA 658 EUR
APOSPC56142-1G APOSPC56142-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole 95%
6-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27993300
CAS nummer: 105391-43-3