6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
PC56146-1G PC56146-250MG
APOSPC56146-1GEA 645 EUR
APOSPC56146-1G APOSPC56146-250MG
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile 95+%
6-Bromo-5-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28735373
CAS nummer: 1806062-09-8