2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5616-1G PC5616-250MG
APOSPC5616-1GEA 141 EUR
APOSPC5616-1G APOSPC5616-250MG
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole
Formule: C₉H₇FN₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094297
CAS nummer: 446065-20-9