Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56166-5G PC56166-1G
APOSPC56166-5GEA 379 EUR
APOSPC56166-5G APOSPC56166-1G
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Potassium [(4-methoxybenzyloxy)methyl]trifluoroborate
Formule: C₉H₁₁BF₃O₂·K
Smeltpunt: 203…213 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505925
CAS nummer: 1027642-26-7