2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC56170-1G PC56170-250MG PC56170-5G
APOSPC56170-1GEA 283 EUR
APOSPC56170-1G APOSPC56170-250MG APOSPC56170-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂F₅I
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31568564
CAS nummer: 2227272-80-0